Merck
VCTP01300
Millipore
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,1 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Blasenpunkt
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: VCTP
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Luftüberwachung
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik Wasserqualität
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable