Merck
SLHVR33RS
Millipore
Millex PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
50 PKG
€ 212,00
€ 212,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 PKG
€ 212,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
€ 212,00
Check Cart for Availability
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex
Haltbarkeit
3 yr
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 50
Parameter
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Durchmesser
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥22 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Sterile Millex Spritzenvorsatzfilter eignen sich ideal zur Sterilisation von organischen Lösungsmitteln, wässrigen Lösungen oder Luft/Gas. Viele Probenvorbereitungsmethoden spezifizieren Millex Filter aufgrund ihrer unvergleichlichen, konstanten Qualität. Millex Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Totvolumen und schnellere Fließraten aus, sondern sie sind auch gegen höhere Betriebsdrücke beständig und mit zahlreichen Probenmaterialien und Lösungsmitteln chemisch kompatibel, wodurch extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Millex Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Sterilen Geräten liegt ein Qualitätszertifikat bei. Ausgewählte Geräte sind für medizinische Anwendungen gekennzeichnet.
Anwendung
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen LösungenUltrageringe Proteinbindung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften & Vorteile:
  • Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
  • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
  • Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
  • Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Questions
  1. Ist dieses Produkt geeignet, um damit den Überstand von Lentivirus-produzierenden HEK293T Zellen zu filter? Also können die Viruspartikel unbeschädigt den Filter passieren?
    1 answer
    1. The Millex® filters are designed to remove microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size, which for this product is 0.45 μm. A lentiviral particle is typically 80-100 nm (0.080 - 0.100μm) in diameter, so these should pass through the pores easily.
      For compatibility information, operating steps, and other product specifications, please view this user guide: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/360/millex-sterile-syringe-filter-pw05510w-ms.pdf