Fortfahren mit
SLVV033RS
Millex™-VV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Millex-VV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.1 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Material:
PVDF membrane, modified acrylic housing
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVDF membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex™
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, (bidirectional), medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Die Millex™-VV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Sterilisation und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Application
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Sterilfiltration und/oder Klärfiltration kleiner Mengen an Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen
  • Direkte Patientenversorgung: Sterilisation und/oder Entfernung von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
Features and Benefits
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer als die angegebene Porengröße sind.
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Membranfilter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), der in einem Gehäuse aus modifizierten Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist.
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung
Other Notes
Die Einheiten sind nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal und Laborpersonal bestimmt.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLVVM33RSSLHVM33RSSLHV033R
description
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
description
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
description
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
description
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
material
modified acrylic housing, PVDF membrane
material
modified acrylic housing, PVDF membrane
material
PVDF membrane, modified acrylic housing
material
modified acrylic housing, PVDF membrane
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)