Fortfahren mit
SLGVS25US
Dualex Ultra Schallkopfschutz (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonym(e):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm pore size
Diam.:
25 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
PVC housing, PVDF membrane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVC housing, PVDF membrane
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex™
feature
CE compliant, hydrophobic, FDA registered, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi), 45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
matrix
Durapel™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer-Lok® outlet
shipped in
ambient
General description
Der Dualex-Transducer-Protektor (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Inline-Schutzvorrichtung für Druckmonitore in Hämodialysesystemen.
Application
Transducer-Protektoren werden als Inline-Schutzeinrichtungen für Druckmonitore in Hämodialysesystemen verwendet.
Features and Benefits
  • Schützt Patienten vor bakteriologischer und partikulärer Kreuzkontamination.
  • Verhindert, dass Blut und Dialyseflüssigkeit empfindliche Transducer-Überwachungsgeräte beschädigen.
  • Ausgestattet mit Luer-Lok®-Anschlüssen sind sie ideal für den Einsatz in High-Flux-Hämodialysesystemen.
  • Die Membran ist oben versiegelt (weiblicher Luer-Anschluss) und kann in Hämodialyseanwendungen verwendet werden.
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Other Notes
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Legal Information
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLGVS25PSSLGVS25XSSLGVSR25US
description
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
description
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, medical device
description
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
description
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, sterile, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm
material
PVC housing, PVDF membrane
material
PVC housing, PVDF membrane
material
PVC housing, PVDF membrane
material
PVC housing, PVDF membrane (hydrophobic)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer-Lok® outlet
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
male Luer outlet slip, female Luer inlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer-Lok® outlet
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
ethylene oxide treated, sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)