Fortfahren mit
SLGPB5010
Millex Polyethersulfon-Leitungsfilter
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
Synonym(e):
Express PLUS PES-Leitungsfilter, Millex-GP-Leitungsfilter mit Füllglocke, Millex 50-mm-Filtereinheit, Millex GP50, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm
Diam.:
50 mm
Sterility:
γ-irradiated, sterile
Material:
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
sterility
γ-irradiated, sterile
product line
Millex
shelf life
3 yr
feature
holdup volume< 1 mL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
≥350 mL/min water flow rate at 15 psi, 3.44 bar max. inlet pressure (50 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
fast flow filtration: suitable, low protein-binding filtration: suitable, pressure filtration: suitable, sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
volume
8000 mL
impurities
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥50 psi, water
fitting
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior), outlet filling bell
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Der bidirektional unterstützte Millex-GP50 Filter ist ein Sterilisierfilter für wässrige Lösungen.Er entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulver, die größer sindals 0,22 Mikrometer (μm). Der sterile Millex-GP50 Filter ist nicht pyrogen und ungiftig. DiesesEinweg-Produkt besteht aus einem 0,22-µm- Membranfilter, der in ein Kunststoffgehäuse eingeschweißt ist.
Application
Sterilfiltration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und Wasser.
Other Notes
  • Zur Verwendung mit einer peristaltischen Pumpe, einem Pumpenantrieb und einem Pumpenkopf, dieeine konstante Drehzahl von 60 Umdrehungen pro Minute (U/min) liefern (Empfehlung). Dadurch wird einedurchschnittliche Flussrate von 100 ml/min erzeugt.
  • Empfohlener Schlauch: Schlauch aus Silikongummi oder Latex, Innendurchmesser 4–9,5 mm
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLFGL25BSSLFG850SLFA050
description
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
description
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
description
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
description
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
pore size
0.22 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
1.0 μm
diam.
50 mm
diam.
25 mm
diam.
50 mm
diam.
50 mm
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
material
blue PVC housing, PTFE membrane
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
polypropylene housing, PTFE membrane
fitting
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior), outlet filling bell
fitting
male Luer-Lok® outlet, female Luer-Lok® inlet
fitting
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
fitting
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior), inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
sterility
sterile, γ-irradiated
sterility
sterile, ethylene oxide treated
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)