Merck
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV, 0,45 µm, PVDF, nicht steril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
Synonym(e):
0,45-µm-Millicup-HV, PVDF-Millicup
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millicup
Parameter
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
8.4 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
11.5 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millicup-Filtereinheit bietet eine schnelle und wirksame Filtration von Lösungsmitteln und Puffern (bis zu 3 l) für HPLC oder andere analytische Verfahren.
Eigenschaften & Vorteile
•Keine Vorbereitung oder Aufräumen, spart Zeit
•Mit hydrophilen Durapore-PVDF-Membranen mit geringer Proteinbindung, hydrophoben Fluoropore-PTFE- und hydrophilen LCR-PTFE-Membranen erhältlich.
•Ultrareines Design und sicherer Betrieb
Anwendungen:
Herstellung der mobilen Phase, Pufferfiltration
Anwendung
Direkte Patientenversorgung: Nein
Prinzip
Vakuum
Physikalische Form
Farbcode: Natur
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany