Fortfahren mit
MCFLX4702
MILLICUP-FLEX, Einweg-Filtrationskit, 47 mm; nicht steril, lösungsmittelbeständig; mehrfach wiederverwendbare Stützhülsen
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
Synonym(e):
47mm Filtration Kit, MILLICUP-FLEX Filtration Kit, Nonsterile Filtration Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41101708
Filter capacity:
250 mL
Material:
polypropylene device
Sterility:
non-sterile
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene device
sterility
non-sterile
technique(s)
vacuum filtration: suitable
filter capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
fitting
inlet funnel, outlet bottle top
application(s)
filtration
General description
Bei der nicht sterilen, vakuumbetriebenen Millicup-FLEX Filtrationseinheit werden die Vorteile der Einwegfiltration mit der Flexibilität und Kompatibilität von traditionellen Vakuumfiltrationssystemen aus Glas kombiniert. Dank lösungsmittelbeständiger, modularer Komponenten bietet die Millicup-FLEX Filtrationseinheit eine sichere und einfache Methode zum Filtern einer Vielzahl von wässrigen und organischen Lösungen, die dem Anwender das direkte Filtern in GL45-Vakuumfiltrationsflaschen mit den gewünschten 47-mm-Scheibenmembranen (separat erhältlich) ermöglicht. Aufgrund des gebrauchsfertigen, klammerlosen Designs des Millicup-FLEX Filtrationssystems entfallen die Reinigungsschritte vor der Filtration, wodurch Zeit eingespart und schließlich das Risiko einer Probenkontamination reduziert werden kann. Nach der Filtration lassen sich der 250-ml-Trichter und die Membranstützhülse leicht trennen, um direkten Zugang zur Membran zu ermöglichen.
Eigenschaften und Vorteile:
  • Mit organischen und wässrigen Lösungsmitteln kompatibel
  • Ergonomisches, klammerloses Design
  • Reduziertes Kontaminationsrisiko
  • Direktfilterung in Vakuumflaschen möglich
  • Leichter Zugang zur Membran nach der Filtration (Membranen separat erhältlich)
  • Vollständig recycelbare Komponenten
In 2 Versionen verfügbar:
  • Mehrfach wiederverwendbares Kit: 10 Trichter mit 2 mehrfach wiederverwandbaren Membranstützhülsen und Vakuumschlauchadaptern (MCFLX4702)
  • Einweg-Kit: 10 Trichter mit 10 Einweg-Membranstützhülsen und Vakuumschlauchadaptern (MCFLX4710)
Alle drei Komponenten der Millicup-FLEX Filtrationseinheit sind vollständig recycelbar, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt minimal gehalten werden.
Application
  • Laborfiltration
  • Filtration und Belüftung von Luft/Gas/organischen Lösungsmitteln
  • Klärung von Wasser, Puffer oder wässrigen Lösungsmitteln
  • Umweltanalyse
  • Lebensmittel und Getränke
  • Industrielle Qualitätskontrolle
  • Analyse pharmazeutischer Produkte
  • Wasserüberwachung
Direkte Patientenversorgung: Nein
Biochem/physiol Actions
Vakuum
Physical form
Farbcode: Transparent mit blauem Adapter
Other Notes
Kit enthält: 10 Trichter, 2 Stützhülsen und 2 Vakuumschlauchadapter
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MCFLX4710EFHAB25BSEFHAB10MS
description
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
description
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
electron beam irradiated
sterility
electron beam irradiated
filter capacity
250 mL
filter capacity
250 mL
filter capacity
-
filter capacity
-
material
polypropylene device
material
polypropylene device
material
styrene-butadiene device, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter
material
styrene-butadiene device, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter
fitting
inlet funnel, outlet bottle top
fitting
outlet bottle top, inlet funnel
fitting
-
fitting
-
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)