Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
1000 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Features and Benefits
Packaging
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm² |
| pore size 1000 kDa NMWCO | pore size 8 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 |
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| material polyethersulfone membrane, polypropylene screen | material polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen | material polyethersulfone membrane, polypropylene screen | material polypropylene , polyethersulfone membrane, polypropylene screen |
| parameter 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate | parameter 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate | parameter 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig) | parameter 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist los?
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?