Fortfahren mit
PXB030A50
Pellicon® XL Cassette with BIOMAX Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon XL-Ultrafiltrationsmodul, Biomax 30 kDa, 0,005 m2, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
30 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Filtercode: Biomax 30
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Kassette
Features and Benefits
Screen vom Typ A (dichter Screen)
Packaging
Nass, konserviert
Analysis Note
Gravimetrische extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PXB300C50PXB100C50PXB010A50
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
300 kDa NMWCO
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C