Merck
PPHG09050
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 90 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41104921
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1 h at 90 °C
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
210 μm ± 50 μm
±-210 μm ± 50 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Blasenpunkt
>15 psi, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Anwendung
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
Alle anzeigen