Fortfahren mit
JGWP04700
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.2 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
130 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
65 μm
pore size
0.2 μm pore size, 80 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Filtercode: JGWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymermembran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Hinweis: Produkte mit Katalognummern, die „FHUP“ enthalten, sind unlaminiert oder werden ohne Unterlage hergestellt.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration wässriger und organischer Proben verfügbar
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filterung und Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von Säuren und Laugen
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Filtration von wässrigen Lösungen
  • Klärung saurer und alkalischer Lösungen
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JGWP01300JGWP02500JHWP01300
description
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
manufacturer/tradename
Omnipore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
pore size
0.2 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.2 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.2 μm pore size, 80 % porosity
pore size
80 % porosity, 0.45 μm pore size
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
material
white filter, PTFE membrane, plain filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omnipore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Are both sides of the filter composed of PTFE or it's only one side?
    1 answer
    1. The whole membrane is PTFE.