Dokumente
PEZGS0496
Millipore
Millicell® EZ-Objektträger
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Synonym(e):
4-Well-Glasobjektträger, Kammer-Objektträger
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
polypropylene wells
polystyrene lid (and slide holder)
soda-lime glass slide
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Verpackung
pack of 96 (6 boxes, 16 units/box)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × B × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Größe
4 wells
Well-Oberfläche
1.7 cm2
Well-Volumen
500-1700 μL
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit dem Millicell® EZ Slide kann der Benutzer Zellen direkt auf einem Mikroskop-Objektträger kultivieren, fixieren und färben. Es ist nicht erforderlich, die Einheit zu zerlegen oder Zellen vor der Analyse von einer Vorrichtung auf eine andere zu übertragen. Die Wells aus Polypropylen sind mit den meisten Fixiermitteln kompatibel, sodass die Zellen auf dem Objektträger kultiviert und direkt im Well gefärbt werden können. Nach dem Anfärben kann der Mikroskop-Objektträger einfach entfernt werden, indem die vier Seitenlaschen der Einheit nach unten gedrückt und die Wells vom Objektträger abgenommen werden. Diese einfache Entnahme des Objektträgers verringert das Risiko einer Beschädigung der Zellen, und es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich, um die Wells vom Objektträger zu entfernen. Erhabene Ränder an den Ecken der Abdeckung erleichtern das Stapeln mehrerer Einheiten im Inkubator. Auch die Inkubation in der mit den Einheiten gelieferten Kassette ist möglich.
Angaben zur Herstellung
  1. Die Zellen nach dem bevorzugten Protokoll kultivieren, fixieren und anfärben.
  2. Um an den Mikroskop-Objektträger zu gelangen, halten Sie den Millicell® EZ SLIDE aufeiner ebenen Fläche fest und lösen die vier Laschen, indem Sie siemit dem Daumen nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung. Drücken Sie den Objektträger nach unten undziehen Sie die Wells zum Entfernen nach oben ab. Nehmen Sie den Objektträger aus der Halterung.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mathilde Coustets et al.
Biomaterials, 241, 119908-119908 (2020-03-04)
The epithelial ovarian cancer is one of the most lethal gynecological malignancy due to its late diagnostic and many relapses observed after first line of treatment. Once diagnose, the most important prognostic factor is the completeness of cytoreductive surgery. To