Wichtige Dokumente
PEZGS0896
Millipore
Millicell® EZ-Objektträger
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Synonym(e):
8-Well-Glasobjektträger, Kammer-Objektträger
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Verpackung
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × B × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Größe
8 wells
Well-Oberfläche
0.7 cm2
Well-Volumen
200-700 μL
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit dem Millicell EZ Slide lassen sich Zellen direkt auf einem Mikroskop-Objektträger kultivieren, fixieren und färben. Die Einheit muss hierzu nicht zerlegt und die Zellen nicht vor der Analyse von einer Vorrichtung auf eine andere übertragen werden. Die Wells aus Polypropylen sind mit den meisten Fixiermitteln kompatibel, sodass die Zellen auf dem Objektträger kultiviert und direkt im Well gefärbt werden können. Nach dem Färben kann der Mikroskop-Objektträger einfach entfernt werden, indem die vier Tabs der Einheit nach unten gedrückt und die Wells vom Objektträger abgenommen werden. Dieses einfache Abnehmen des Objektträgers verringert das Risiko einer Beschädigung der Zellen, und es ist kein Werkzeug erforderlich, um die Wells vom Objektträger zu entfernen. Erhabene Ränder an den Ecken der Abdeckung erleichtern das Stapeln mehrerer Einheiten im Inkubator. Auch die Inkubation in der mit den Einheiten gelieferten Kassette ist möglich.
Angaben zur Herstellung
  1. Die Zellen gemäß dem bevorzugten Protokoll kultivieren, fixieren und färben.
  2. Um an den Mikroskop-Objektträger zu gelangen, halten Sie den Millicell EZ SLIDE auf einer ebenen Fläche fest und brechen Sie die Tabs auf, indem Sie sie mit dem Daumen nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung. Halten Sie den Objektträger fest und heben Sie die Wells nach oben heraus. Nehmen Sie den Objektträger aus der Halterung.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tapash Jay Sarkar et al.
Nature communications, 11(1), 1545-1545 (2020-03-27)
Aging is characterized by a gradual loss of function occurring at the molecular, cellular, tissue and organismal levels. At the chromatin level, aging associates with progressive accumulation of epigenetic errors that eventually lead to aberrant gene regulation, stem cell exhaustion