Merck
NY1H00010
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 100,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filter L × B
30 cm × 3 m
Dicke
80 μm
Porengröße
100.0 μm pore size
44 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY1H
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten verfügbar: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Große Auswahl an verfügbaren Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Teilchenentfernung und Klärung; Lösungsmittelfiltration; Teilchenanalyse; Lacküberwachung; Automobil-Reinheitsanalyse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nylonfilter weisen eine Resistenz gegenüber aggressiven Lösungsmitteln auf.
  • Sie sind mit einer Reihe von Lösungsmitteln kompatibel.
  • Anwendbar für die Lösungsmittelfiltration, Partikelanalyse und Klärung.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yunlong Lu et al.
Frontiers in plant science, 6, 391-391 (2015-06-18)
The development of sperm cells (SCs) from microspores involves a set of finely regulated molecular and cellular events and the coordination of these events. The mechanisms underlying these events and their interconnections remain a major challenge. Systems analysis of genome-wide
Can Li et al.
STAR protocols, 1(3), 100195-100195 (2020-12-31)
Assessing IL-2-induced phosopho-STAT5 (pSTAT5) content can reveal the cytokine responsiveness of individual T cells. Identifying distinct T cell subsets by nuclear transcription factors, such as Foxp3, and concurrently quantifying intracellular pSTAT5, however, has been technically challenging. Conventional Foxp3 staining buffers quench pSTAT5
Artyom A Alekseyenko et al.
Current protocols in molecular biology, 109, 21-21 (2015-01-07)
In order to understand how chromatin complexes function in the nucleus, it is important to obtain a comprehensive picture of their protein, DNA, and RNA components, as well as their mutual interactions. This unit presents a chromatin cross-linking approach (BioTAP-XL)