Merck
MXSMCET48
Cetrimid-Agar-Kassette
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
International Standards
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
composition
Naladixic Acid
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
light amberslightly opalescent
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), Pseudomonas aeruginosa
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MXSMEND48MXSMKFS48MXSMCSP48
agency
International Standards
agency
USP International standards
agency
International standards
agency
International standards
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), Pseudomonas aeruginosa
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
composition
Naladixic Acid
composition
-
composition
-
composition
Chloramphenicol
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
General description
Die Milliflex® Kassette ist ein gebrauchsfertiges Medium auf Agarbasis für die Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System für eine praktische, schnelle und zuverlässige Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die vorgefüllte Agarkassette rationalisiert den Arbeitsablauf bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle hinsichtlich der Qualitätssicherung bei gleichzeitiger Vermeidung exogener Kontaminationsrisiken. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung, die ca. 10 mL des Mediums enthält. Dieses Medium wurde für die Isolierung und Bestimmung von in verschiedenen Arten von Wasser, insbesondere in hochreinem Wasser, anzutreffenden Pseudomonas aeruginosa entwickelt. Cetrimid ist der selektierende Wirkstoff. Es hemmt nicht die Pigmenterzeugung von P. aeruginosa. In Anwesenheit von Cetrimid (das als quartäre Ammoniumverbindung als kationisches Detergens wirkt) wird das Wachstum von Bakterienzellen mit Ausnahme von P. aeruginosa infolge der Freisetzung von Stickstoff und Phosphor gehemmt.
Application
Die mit Cetrimid-Agar vorgefüllte Milliflex® Kassette wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für die allgemeine mikrobiologische Analyse von Wasser, insbesondere hochreinem Wasser (für die Elektronikindustrie, RO, destilliertes oder aufgereinigtes Wasser), verwendet. Sie findet häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen Verwendung.
Features and Benefits
Amerikanisches Arzneibuch, Europäisches Arzneibuch
Preparation Note
Cetrimid
Analysis Note
P. aeruginosa Spezies erscheinen unter UV-Licht als Kolonien mit grüner bis blauer Fluoreszenz.
QC-Organismen
P. aeruginosa (ATCC 9027)
P. mirabilis (ATCC 12453) als Negativkontrolle
Ziel-Mikroorganismen: Pseudomonas aeruginosa
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c