Merck
MC0HC05FS1
Millipore
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Perfusion bioreactor fluid
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
0.55 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
39-69 mg/m2
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
720-1260 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
C0HC
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Pod
Anwendung
Perfusions-Bioreaktorflüssigkeit
Spezifikationen
Filtergrad: C0HC
Je 24-stündigem Einweichen in 10 l Reinwasser nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche:
Natrium: <32,29 mg/m2
Calcium: <7,53 mg/m2
Magnesium: <2,15 mg/m2
Quecksilber: <0,11 mg/m2
Chrom: <0,11 mg/m 2
Aluminium: <0,11 mg/m2
Kalium: <0,11 mg/m2
Blei: <0,11 mg/m2
Arsen: <0,11 mg/m2
Cobalt: <0,11 mg/m2
Eisen: <0,11 mg/m2
Mangan: <0,11 mg/m2
Titan: <0,11 mg/m2
Zink: <0,11 mg/m2
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Extrahierbare Substanzen: Nach einem 24-stündigen statischen Durchweichen in reinem Wasser (Typ 1 DI-Wasser) nach dem Autoklavieren (ein 60-Minuten-Zyklus bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 der Medienoberfläche
Gesamter organischer Kohlenstoff-Rest (TOC): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 der Medienoberfläche
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser m2 Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.