Fortfahren mit
MX0HC027H1
Millistak+ Pod-Tiefenfilter, X0HC-Medienreihe, 0,027 m2 Filterfläche, 1/4“-Schlaucholive
X0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Synonym(e):
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millistak+ Pod-Tiefenfilter, X0HC-Medienreihe, 0,027 m2 Filterfläche, 1/4“-Schlaucholive, X0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
filtration area
0.027 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34 – 53.2 μS/cm
filter grade
X0HC
shipped in
ambient
General description
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Millistak+® MC0HC027H1 wird in einem POD-Format mit 14 cm (H) x 22 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,027 m2 geliefert.
Diese X0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärungsanwendungen nach der Tiefenfiltration oder Zentrifugation. Kann auch in nachfolgenden Verarbeitungsschritten zum Schutz von Chromatographiesäulen eingesetzt werden. Anwendungen. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m² der Medienoberfläche
Application
Sekundäre Klärung der Bioreaktorernten, primär für Zellkulturen
Features and Benefits
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Millistak+® HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Filtergrad X0HC
Preparation Note
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX0HC054H1MCE30027H1MDE60027H1
description
X0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
description
X0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
description
CE30, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
description
DE60, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
filter grade
X0HC
filter grade
X0HC
filter grade
CE30
filter grade
DE60
filtration area
0.027 m2
filtration area
0.054 m2
filtration area
0.027 m2
filtration area
0.027 m2
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
material
glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose , filter aid (inorganic)
material
glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose
material
glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose , filter aid (inorganic)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
conductivity
19.34 – 53.2 μS/cm
conductivity
19.34 – 53.2 μS/cm
conductivity
1.52 – 1.94 μS/cm
conductivity
1.52 – 1.94 μS/cm
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)