Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter, X0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
filtration area
1.1 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0HC
General description
Diese X0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärungsanwendungen nach der Tiefenfiltration oder Zentrifugation. Kann auch in nachfolgenden Verarbeitungsschritten zum Schutz von Chromatographiesäulen eingesetzt werden. Anwendungen. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Application
Features and Benefits
- Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
- Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
- Millistak+® HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
- Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
- Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
- Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
- Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Natrium: <150,69 mg/m2
Calcium: <57,05 mg/m2
Magnesium: <41,98 mg/m2
Quecksilber: <0,01 mg/m2
Chrom: ≤0,01 mg/m2
Aluminium: <0,90 mg/m2
Kalium: <45,21 mg/m2
Blei: <0,01 mg/m2
Arsen: <0,09 mg/m2
Cobalt: ≤0,01 mg/m2
Eisen: <0,69 mg/m2
Mangan: ≤ 1,33 mg/m2
Titan: <0,02 mg/m2
Zink: <0,49 mg/m2
Calcium: <0,14 mg/m²
Kupfer: <0,097 mg/m²
Preparation Note
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description X0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic | description X0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic | description X0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic | description D0SP, filtration area 0.33 m2, hydrophilic |
| filter grade X0HC | filter grade X0HC | filter grade X0HC | filter grade D0SP |
| filtration area 1.1 m2 | filtration area 0.55 m2 | filtration area 1.1 m2 | filtration area 0.33 m2 |
| conductivity 19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water) |
| material glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose , filter aid (inorganic) | material filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose | material glass fiber-reinforced polypropylene , cellulose , filter aid (inorganic) | material polypropylene , acrylic , silica filter aid |
| impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung