Fortfahren mit
MX0HC01FS1
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
X0HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter, Millistak+ HC Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.11 m 2 surface area
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, X0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
filtration area
0.11 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0HC
General description
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Millistak+® MX0HC01FS1 wird in einem POD-Format mit 32 cm (H) x 62 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,11 m2 geliefert.
Diese X0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärungsanwendungen nach der Tiefenfiltration oder Zentrifugation. Kann auch in nachfolgenden Verarbeitungsschritten zum Schutz von Chromatographiesäulen eingesetzt werden. Anwendungen. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Application
Sekundäre Klärung der Bioreaktorernten, primär für Zellkulturen
Features and Benefits
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Millistak+® HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Filtergrad X0HC
Je 24-stündigem Einweichen in 10 l Reinwasser nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche:
Natrium: <150,69 mg/m2
Calcium: <57,05 mg/m2
Magnesium: <41,98 mg/m2
Quecksilber: <0,01 mg/m2
Chrom: ≤0,01 mg/m2
Aluminium: <0,90 mg/m2
Kalium: <45,21 mg/m2
Blei: <0,01 mg/m2
Arsen: <0,09 mg/m2
Cobalt: ≤0,01 mg/m2
Eisen: <0,69 mg/m2
Mangan: ≤ 1,33 mg/m2
Titan: <0,02 mg/m2
Zink: <0,49 mg/m2
Calcium: <0,14 mg/m²
Kupfer: <0,097 mg/m²
Preparation Note
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC
Analysis Note
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser m2 Medienoberfläche
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX0HC05FS1MX0HC10FS1MX0HC10FS27EU
filter grade
X0HC
filter grade
X0HC
filter grade
X0HC
filter grade
X0HC
filtration area
0.11 m2
filtration area
0.55 m2
filtration area
1.1 m2
filtration area
1.1 m2
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
material
cellulose , glass fiber-reinforced polypropylene , filter aid (inorganic)
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
material
cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C, 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
nwg
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.