Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 566,00 |
Über diesen Artikel
pyrogen testing
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Segment
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
NEP-Kontrolle HKSA ist eine durch Hitze abgetötete Aufbereitung von Staphylococcus aureus, die in lyophilisierter Form bereitgestellt wird. HKSA ist ein nichtendotoxisches Pyrogen (NEP), das den TLR2-Rezeptor von Monozyten aktiviert und als Positivkontrolle mit dem PyroMat® System eingesetzt werden kann (Monozytenaktivierungstest für den Pyrogennachweis).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Ungeöffnete Fläschchen nach dem Verfallsdatum nicht verwenden
Resuspendierte Aliquote bei -20 °C aufbewahren
Die Haltbarkeit von Aliquoten steht im technischen Datenblatt
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability pyrogenic bacteria | suitability pyrogenic bacteria | suitability - | suitability pyrogenic bacteria |
| manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® |
| compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroMAT® | compatibility for use with PyroMAT® |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical, pyrogen testing | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MATHKSA | 04054839473548 |