Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
PYR0MATKIT
Millipore
PyroMAT® Kit
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP Chapter 2.6.30
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
PyroMAT®
Anwendung(en)
pharmaceutical
pyrogen testing
Kompatibilität
configured for PyroMAT®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
pyrogenic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Das PYROMAT® System ist eine gebrauchsfertige In-vitro-Lösung für Pyrogenprüfungen unter Verwendung von Monozyten-Aktivierungstests (MAT). Es basiert auf der Zelllinie Mono-Mac-6 und einer Interleukin-6(IL-6)-Anzeige. Menschliche Monozyten, die auf Pyrogene aus kontaminierten Proben stoßen, produzieren Zytokine (IL-6), die mit einem Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) nachgewiesen werden können. Das Kit enthält die notwendigen Reagenzien zum Herstellen der Probe, Durchführen der Inkubation mit den monozytischen Zellen und die benötigten Reagenzien für den ELISA-Nachweis.
Anwendung
Das PYROMAT® System wird verwendet, um die Sicherheit von parenteralen pharmazeutischen Produkten und Medizinprodukten zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Gebrauchsfertiges Kit
Komponenten
  • 96-Well-Platte, Endotoxin-freies Wasser, RMPI Kulturmedium
  • IL-6-ELISA-Kit und -Platte
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
Sonstige Hinweise
Download the PyroMAT® Method Software from here
Empfohlene Produkte
Zur Verwendung mit PYROMAT® Zellen (PYR0MATCELLS), Referenzstandard Endotoxin (144.161.0001), NEP-Kontrollen (MATHKSA, MATFLAGELLIN) und IL6-Kontrolle (PYR0MATIL6)
Rechtliche Hinweise
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1