MABT96
Anti-Anillin Antibody, clone 5f3.1
clone 5F3.1, from mouse
Synonym(e):
Actin-binding protein anillin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANLN(54443)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Anillin in 10 µg of mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate.
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected Anillin in human testis tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable