Fortfahren mit
MAB979
Anti-Enterovirus-71-Antikörper (Kreuzreaktivität mit Coxsackie-Virus A16, Klon 422-8D-4C-4D)
ascites fluid, clone 422-8D-4C-4D, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
422-8D-4C-4D, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
94
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
422-8D-4C-4D, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: kreuzreagiert mit Coxsackie-Virus A16
Application
Anti-Enterovirus-71-Antikörper (kreuzreagiert mit Coxsackie-Virus A16, Klon 422-8D-4C-4D) wurde für die Verwendung in IF zum Nachweis des Enterovirus 71 validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz bei 1:1.000
(kreuzreagiert außerdem mit Coxsackie-Virus A16).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Enterovirus 71. Neutralisiert den BrCr-Stamm des Enterovirus 71-mit einem Titer von weniger als 1:14.
Physical form
Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Enterovirus-Kontrollobjektträger, Bestellnummer 5066
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT493SAB5300391MABD131
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
422-8D-4C-4D, monoclonal
clone
1D12, monoclonal
clone
4C2, monoclonal
clone
1H9, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, flow cytometry: 1:200-1:400, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000, western blot: 1:500-1:2,000
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c