Fortfahren mit
07-1387
Anti-oxidierte CaM-Kinase-II(Met281/282)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
CAMKK beta protein, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
19
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAMK2D(817)
General description
Die Familie von Ca2+/Calmodulin-abhängigen Kinasen umfasst die CaM-Kinasen I bis IV, Phosphorylase-Kinase und MLCK. Die CaM-Kinasen sind beim Fehlen von Reizen inaktiv. Das Binden an Ca2+/Calmodulin leitet konformationelle Veränderungen und die Aktivierung ein. CaM-Kinasen haben eine breite Substratspezifizität mit vielen Zellfunktionen.
60 kDa
Immunogen
Epitop: Oxidierte Met281/282
Synthetisches Peptid, das oxidiertes Met281/282 umschließt und enthält.
Application
Dieser Anti-oxidierte CaM-Kinase II (Met281/282)-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von oxidierter CaM-Kinase II (Met281/282) validiert.
Ein unabhängiges Labor validierte diesen Antikörper für die Immunzytochemie an Herzschnitten von Mäusen, die mit Kochsalzlösung, AngII oder Iso behandelt wurden (Erickson, J.R., 2008).
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der 100%igen Sequenzhomologie mit der Immunogensequenz wird eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte erwartet.
Dieser Antikörper erkennt CaM-Kinase II, wenn sie an Met281/282 oxidiert ist.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahre haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandeltem und mit H2O2 behandeltem Mäuseherz-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um CaM-Kinase II in Mäuseherz-Zelllysaten nachzuweisen.
Other Notes
Ersetzt: 04-1079
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS2107MHPA017389WH0010645M1
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1A11, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)