MABT838
Anti-Myosin 7 (MYH7) Antibody, clone BA-D5
clone BA-D5, from mouse
Synonym(e):
Myosin heavy chain 7, Myosin heavy chain slow isoform, MyHC-slow, Myosin heavy chain, Cardiac muscle beta isoform, MyHC-beta)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BA-D5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYH7(4625)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Western Blotting applications (De Jong, A., et. al. (2017). PLoS One. 12(3):e0174043; Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Immunofluorescence applications (Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75; Pannerec, A., et. al. (2016). Aging (Albany NY). 8(4):712-29).
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Myosin 7 (MYH7) in mouse soleus muscle tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable