MABT1351
Anti-Tspan8-C Antibody, clone 51/15-8G4-17-42-1
clone 51/15-8G4-17-42-1, from rat
Synonym(e):
Tetraspanin-8, Tspan-8
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
51/15-8G4-17-42-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tspan8(216350)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Tspan8-C in HT-29 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit