MABT1333
Anti-pan-Actin Antibody
mouse monoclonal, 2A3
Synonym(e):
Skeletal muscle alpha-actin, Smooth muscle alpha-actin, Cytoplasmic beta-actin, Cardiac muscle alpha-actin, Cytoplasmic gamma-actin, Smooth muscle gamma-actin
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-pan-Actin Antibody, clone 2A3, clone 2A3, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, monkey, yeast, hamster, Drosophila, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Actins in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit