MABT118
Anti-Desmoglein-1 Antibody, clone 32-2B
clone 32-2B, from mouse
Synonym(e):
Desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, Pemphigus foliaceus antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
32-2B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG1(1828)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Desmoglein-1 in human tonsil tissues.
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in bovine epidermal desmosomal cores and in human keratinocyte cell lysates. (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunofluorescent Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in MDCK cells (Vilela, M. J., et al. (1995). J Cell Sci. 108(Pt 4):1743-1750.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmoglein-1 in human epidermal tissue (Maruani, A., et al. (2008). Am J Clin Pathol. 130(3):369-374.).
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmoglein-1 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human tonsil tissue lysate.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable