Merck
16-232
Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
DM1A, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, guinea pig, human, pig, bovine, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
50-60 kDa
Tubuline sind Hauptbestandteile des Zytoskeletts. Sie bilden Mikrotubuli, die eine entscheidende Rolle für die Struktur, Migration und Teilung von Zellen sowie den intrazellulären Transport spielen. Es gibt mindestens drei Tubulintypen: alpha, beta und gamma. Jeder Typ hat eine Molekülmasse von etwa 55 kDa. Mikrotubuli sind große Strukturen (Durchmesser 300 Angström), die im Wechsel aus alpha- und beta-Untereinheiten aufgebaut sind. Verbindungen wie Taxol und die Vincaalkaloide, die die Bildung von Mikrotubuli blockieren, hemmen die Zellteilung und sind wirksame Anti-Krebs-Mittel.
Immunogen
Aufgereinigtes α-Tubulin aus dem humanen Hirn. Das von diesem Antikörper erkannte Epitop wurde auf den Aminosäuren 426–450 (AALEKDYEEVGVDSV-EGEGEEEGEE) lokalisiert.
Epitop: Das Epitop wurde auf den Aminosäuren 426–450 (AALEKDYEEVGVDSV-EGEGEEEGEE) lokalisiert.
Application
Der Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, Alexa Fluor 488-Konjugat ist ein Antikörper gegen α-Tubulin zur Verwendung in FC, IC, IF und WB.
Western-Blot-Analyse:
2 µg/ml einer früheren Charge wiesen α-Tubulin in RIPA-Lysaten von A431-Zellen nach.
Immunzytochemie:
2 µg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für α-Tubulin in HeLa-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Erkennt α-Tubulin, Klon DM1A, Molekülmasse 50–60 kDa.
Physical form
An Alexa Fluor 488 konjugiertes, aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit PBS mit 1 % BSA. 0,05 % Tween-20, 0,05 % Natriumazid.
Flüssig bei 2–8 °C.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Nicht einfrieren. Material nicht in verdünnter Form aufbewahren.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Negativkontrolle: Art.-Nr. 16-240, normales Maus-IgG, Alexa Fluor 488-Konjugat.
Regelmäßig mittels Durchflusszytometrie beurteilt.
Durchflusszytometrie:
0,2 μg dieser Charge wies α-Tubulin in fixierten und permeabilisierten L6-, Jurkat- und A431-Zellen von Ratten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Artikel
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Verwandter Inhalt
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.