Merck
CBL173
Anti-Desmoplakin 1-&-2-Antikörper, Klon DP2.15
clone DP2.15, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-DCWHKTA, Anti-DP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DP2.15, monoclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DP2.15, monoclonal
species reactivity
bovine, human, chicken, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DSP(1832)
Immunogen
Rinder-Desmoplakin 1 und 2
Application
Der Anti-Desmoplakin 1 und 2-Antikörper, Klon DP2.15, weist die Konzentration von Desmoplakin 1 und 2 nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in IF, WB und IC validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western Blot
Immunhistochemie: 1:10, Gefrorenes Gewebe
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper zeigt eine deutliche punktuelle Membranfärbung von Desmoplakins 1 (MW 250 kDa) und 2 (MW 215 kDa) in geschichteten Epithelien und einfachen Epithelien, einschließlich Drüsen, Urothel, retikulärem Thymusepithel, Hepatozyten, Glanzstreifen des Herzmuskels und Arachnoidalzellen der Hirnhäute.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Lyophilisiert. In 1 ml destilliertem Wasser destillieren (die endgültige Lösung enthält 0,09 % Natrium
azid, 0,5 % BSA in PBS-Puffer, pH 7,4
Preparation Note
Der rekonstituierte Antikörper kann bei 2 °C–8 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum gelagert werden. Der Antikörper kann auch bei -20 °C in unverdünnten Aliquots aufbewahrt werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL17304053252468490