MABT108
Anti-TNF-alpha induced protein 6 (TSG-6) Antibody, clone NG3
clone NG3, from mouse
Synonym(e):
Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein, TNF-stimulated gene 6 protein, TSG-6, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 6, TNF alpha-induced protein 6
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NG3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was show to detect human or mouse samples (Nagyeri, G., et al. (2011). JBC. PMID: 21566135).
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TSG-6 in 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Zielbeschreibung
An uncharacterized band appears at ~50 kDa in some lysates.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse ovary tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable