MABS492
Anti-Lamin-B1 Antibody, clone 8F10.1
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lamin-B1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit