Fortfahren mit
MABN92
Anti-Iba1/AIF1-Antikörper
clone 20A12.1, from mouse
Synonym(e):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
20A12.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
152
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
20A12.1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AIF1(199)
General description
AIF1 (Allograft Inflammatory Factor 1, „allogener Entzündungsfaktor 1“) ist ein durch Interferon-Gamma (IFN-γ) induzierbares, Ca(2+)-bindendes Protein mit EF-Hand, das in der Klasse-III-HLA-Genregion codiert wird. AIF1 ist bekanntermaßen identisch mit ionisiertem Ca(2+)-Bindungsadapter 1, Mikroglia-Reaktionsfaktor-1 und Daintain. Die Expression von AIF1 ist im Wesentlichen auf die Makrophagen-/Monozytenlinie beschränkt und wird von Zytokinen wie IFN-γ gefördert. Berichten zufolge ist AIF1 an der neuronalen Funktion, an Entzündungsreaktionen, an der Abstoßung von Allotransplantaten, an Autoimmunität und an der Aktivierung und Funktion von Makrophagen beteiligt. Bei Autoimmunerkrankungen wie experimenteller autoimmuner Enzephalomyelitis und in Neuritis- und Uveitis-Modellen wird es nachweislich auch in Makrophagen und Mikroglia-Zellen exprimiert.
~17 kDa beobachtet
Immunogen
Menschlichem IBA1/AIF1 entsprechendes lineares Peptid.
Application
Der Anti-Iba1/AIF1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Iba1/AIF1 zur Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Iba1/AIF1 in 10 µg Thymusgewebe-Lysat von Mäusen nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Iba1/AIF1 in 10 µg Thymusgewebe-Lysat von Ratten nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:300 wies IBA/AIF1 in menschlichem Milzgewebe nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wies IBA/AIF1 in Milzgewebe von Ratten nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Thymusgewebe-Lysat vom Menschen.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Iba1/AIF1 in 10 µg Thymusgewebe-Lysat vom Menschen nach.
Kontrolle
Menschliches Thymusgewebe-Lysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2500042HPA049234HPA062949
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
20A12.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... AIF1(199)
Gene Information
human ... AIF1(199)
Gene Information
human ... AIF1(199)
Gene Information
human ... AIF1(199)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1