Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN2394
Sigma-Aldrich
Anti-Syntaxin-3B-Antikörper, Klon 12E5
clone 12E5, from mouse
Synonym(e):
STX3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12E5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Stx3(20908)
Allgemeine Beschreibung
Syntaxin-3 (UniProt: Q64704; auch als STX3 bezeichnet) wird in Mäusen vom Stx3-Gen (Gen-ID: 20908) kodiert. Syntaxin-3B ist ein Single-Pass- Membranprotein vom Typ IV, das spezifisch für Bandsynapsen in der Netzhaut ist. Das Stx3-Gen kodiert für vier verschiedene Spleißvarianten, Syntaxin 3A, 3B, 3C und 3D. Syntaxin 3A und 3B haben eine identische N-terminale Domäne, unterscheiden sich jedoch in der C-terminalen Hälfte der SNARE-Domäne und der C-terminalen Transmembrandomäne. Es wird angenommen, dass diese beiden Domänen direkt an der Fusion der synaptischen Vesikel beteiligt sind. Das Protein Syntaxin 3 befindet sich in allen Bandsynapsen der Netzhaut. Diese Art von Synapse in der Netzhaut wird von Stäbchen- und Zapfen-Photorezeptoren sowie von bipolaren Neuronen gebildet. Syntaxin 3B hat sich als wichtig für die Exozytose synaptischer Vesikel in bipolaren Zellen der Netzhaut erwiesen, was auf eine spezifische Rolle von Syntaxin 3B in Bandsynapsen hindeutet. Syntaxin 3B kann durch Phosphorylierung an Thr14 durch CAM-Kinase II nachweislich stärker an SNAP-25 binden. (Literatur: Curtis, LB et al. (2008). J. Comp. Neurol. 510(5): 550-559; Liu, X et al. (2014). Mol. Cell. Neurosci. 60(1): 53–62).
Spezifität
Klon 12E5 ist ein hochspezifischer Antikörper gegen die B-Isoform von Syntaxin 3, das reichlich in Photorezeptoren der Netzhaut exprimiert wird.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes murines Syntaxin 3, Isoform B ohne Transmembrandomäne.
Anwendung
Anti-Syntaxin-3B Klon 12E5, Art.-Nr. MABN2394, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen Syntaxin 3B gerichtet ist und in Immunzytochemie, Immunhistochemie, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Syntaxin-3B in der menschlichen Netzhaut und im Augengewebe von Mäusen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Syntaxin-3B in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Syntaxin-3B in Immunpräzipitations-Anwendungen nachgewiesen (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Syntaxin-3B in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Syntaxin-3B in immunzytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanem Retinagewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Syntaxin-3B in 10 µg humanem Retinagewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~33 kDa beobachtet; 32,95 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2a-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1