Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Azaserin-Hypoxanthin wird zur Stimulation der Zellproliferation in Zellkulturen eingesetzt.
Application
Azaserin-Hypoxanthin 50x wurde für Hybridomzellkulturen verwendet.
Als Selektionsmittel für Anwendungen in Hybridomzellkulturen geeignet.
Preparation Note
Inhalt des Fläschchens mit 10 ml eines sterilen Zellkulturmediums rekonstituieren. Stammlösung reicht zur Herstellung von 500 ml Medium aus. Endgültige Arbeitskonzentration: 5,7 μM Azaserin, 100 μM -Hypoxanthin.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?