Merck
MABN540
Sigma-Aldrich
Anti-mGluR5-Antikörper, Klon N75/33
clone N75/33, from mouse
Synonym(e):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
Größe auswählen
100 μG
€ 475,00
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N75/33, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM5(2915)
Allgemeine Beschreibung
Der metabotrope Glutamatrezeptor 5 (mGluR5) ist ein G-Protein-vermittelter Glutamatrezeptor, der einen Calcium-aktivierten Chloridstrom erzeugt. mGluR5 ist in den neuronalen Zellen des Zentralnervensystems weit verbreitet.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von mGluR5. Dieser Antikörper kann basierend auf einer < 35 %igen Sequenzhomologie mit mGluR1 kreuzreagieren.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von mGluR5 der Ratte entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapsen & synaptische Biologie
Weisen Sie mit dem monoklonalen Anti-mGluR5-Antikörper der Maus (Klon N75/33), der für die Verwendung in Western Blotting und IHC validiert wurde, mGluR5 nach.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde mGluR5 in 10 µg Hirnhautgewebe der Ratte nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde mGluR5 in normalem humanem Mittelhirngewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hypothalamus-Gewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde mGluR5 in 10 µg Hypothalamus-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~150–270 kDa gemessen. Dieses Protein wird aufgrund der Glykosylierung mitunter mit höheren Molekulargewichten gemessen (Bhave, G., et al. (2003). J Biol Chem. 278(32):30294-30301). Dieses Protein tritt als Dimer mit ~270 kDa auf, bei der SDS-PAGE unter reduzierenden Bedingungen jedoch als Monomer mit ~140 kDa (Romano, C., et al (1996). J Biol Chem. 271(45): 28612–28616.). In manchen Zelllysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hypothalamus-Gewebelysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cameron W Morris et al.
Biological psychiatry, 93(11), 976-988 (2023-02-24)
Grooming dysfunction is a hallmark of the obsessive-compulsive spectrum disorder trichotillomania. Numerous preclinical studies have utilized SAPAP3-deficient mice for understanding the neurobiology of repetitive grooming, suggesting that excessive grooming is caused by increased metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) activity in
Ming Chen et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 14-14 (2021-03-06)
Before the deposition of amyloid-beta plaques and the onset of learning memory deficits, patients with Alzheimer's disease (AD) experience olfactory dysfunction, typified by a reduced ability to detect, discriminate, and identify odors. Rodent models of AD, such as the Tg2576
Qingwei Huo et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 27(8), 4060-4072 (2016-08-25)
Genetic and biochemical studies have focused on the role of amyloid β protein in the pathogenesis of Alzheimer's disease. In comparison, the physiological roles of its precursor protein, amyloid precursor protein (APP), in synaptic and network activity is less well studied.
Wilber Romero-Fernandez et al.
Molecular neurobiology, 59(10), 5955-5969 (2022-07-14)
The adenosine A2A receptor (A2AR), dopamine D2 receptor (D2R) and metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5) form A2AR-D2R-mGluR5 heteroreceptor complexes in living cells and in rat striatal neurons. In the current study, we present experimental data supporting the view that
Caesar M Hernandez et al.
eNeuro, 5(3) (2018-07-05)
Glutamate signaling is essential for the persistent neural activity in prefrontal cortex (PFC) that enables working memory. Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are a diverse class of proteins that modulate excitatory neurotransmission via both presynaptic regulation of extracellular glutamate levels and