Fortfahren mit
MABE1095
Anti-DNA-RNA-Hybrid-Antikörper, Klon S9.6
clone S9.6, from mouse
Synonym(e):
DNA-RNA Duplex, DNA/RNA Duplex, DNA:RNA Duplex, DNA-RNA Hybrid, DNA/RNA Hybrid, DNA:RNA Hybrid, RNA-DNA Duplex, RNA/DNA Duplex, RNA:DNA Duplex, RNA-DNA Hybrid, RNA/DNA Hybrid, RNA:DNA Hybrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
S9.6, monoclonal
Technique(s):
ChIP: suitable, affinity binding assay: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Application:
ChIP, DB, ICC, IP, affinity binding assay
Citations:
113
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S9.6, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ChIP: suitable, affinity binding assay: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
DNA-RNA-Hybride treten natürlicherweise in eukaryotischen Zellen auf. Ihre Konzentration ist in Bereichen mit hoher Transkriptionsaktivität hoch. Es handelt sich um nichtkanonische Nukleinsäurestrukturen, die regulatorische Funktionen für die Transkription haben. Es wurde beschrieben, dass ihr Vorhandensein einen Lokus für einen Chromosomenbruch prädisponiert. Ein Lokus, der ein DNA-RNA-Hybrid bildet, nimmt eine intermediäre A-B-Konformation mit einem zweiten Ziel für Einzelstrang-Nukleinsäuren-Bindeproteine auf dem komplementären verdrängten DNA-Strang ein. Es hat sich gezeigt, dass sie resistent gegenüber der Aktivität von DNA-Methyltransferasen sind. Die Bildung von DNA-RNA-Hybriden ist mit einer Reihe von neurologischen Erkrankungen assoziiert. Mutationen der DNA-RNA-Helikase Senataxin (SETX) sind an der dominaten juvenilen Form der amyotrophen Lateralsklerose Typ 4 und an einer rezessiven Form der Ataxie mit Okulomotorischer Apraxie Typ 2 beteiligt.
Immunogen
DNA-RNA-Heteropolymerduplex, hergestellt durch Transkription von Phi-X174-Einzelstrang-DNA mit DNA-abhängiger RNA-Polymerase (Boguslawski, S.J. et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Application
Anti-DNA-RNA-Hybrid, Klon S9.6, Bestell- Nr. MABE1095, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper gegen DNA-RNA-Hybride. Er wurde mittels Affinitätsbindungsassay, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), ChIP-seq, Dot Blot, Immunzytochemie und Immunpräzipitation getestet.
Dot-Blot-Analyse: Mit 0.2 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde in Genomextrakten eines Hefe-Stamms mit RNase-H-Mangel eine erhöhte Konzentration von DNA-RNA-Hybriden gegenüber Extrakten aus Wildtyp-Stämmen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Lorenzo Costantino, Ph.D., Koshland Lab, University of California in Berkley, USA.).
Affinitätsbindungsassay: Klon S9.6 band das DNA-RNA-Heteropolymer und Poly(I)-Poly(dC) in gleichem Maß, aber 100-fach höhere Konzentrationen an Poly(A)-Poly(dT) waren erforderlich, um ein gleiches Maß an Bindung zu erreichen. Einzelsträngige DNA, doppelsträngige DNA und RNA sowie ribosomale RNA wurden von Klon S9.6 nicht gebunden (Boguslawski, S.J. et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurde eine erhöhte Konzentration von DNA-RNA-Hybriden an vier aktiv transkribierten Genen bei einem shRNA-vermittelten Knockdown von BRCA1 oder BRCA2, aber nicht von PCID2 oder RAD51 in HeLa-Zellen nachgewiesen (Bhatia, V. et al. (2014). Nature. 511(7509):362-365).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP): Mit einer repräsentativen Charge wurden R-Schleifen über dem beta-Aktin-Gen in einem HeLa-Chromatin-Präparat nachgewiesen. Eine RNase-H-Behandlung des Chromatin-Präparats verhinderte die Immunpräzipitation der Ziel-Chromatinfragmente in Klon S9.6 (Skourti-Stathaki, K. et al. (2011). Mol. Cell. 42(6):794-805).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation-Sequenzierung (ChIP-seq): Mit einer repräsentativen Charge wurde die genomweite Verbreitung von DNA-RNA-Hybriden in knospenden Hefezellen durch ChIP-seq-Analyse nachgewiesen (El Hage, A. et al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004716).
Analyse mittels Immunzytochemie: Mit repräsentativen Chargen wurden R-Schleifen im Zellkern mittels Immunlokalisation durch immunhistochemische Fluoreszenzfärbung von Methanol-fixierten humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) der Linie H1 und Formaldehyd-fixierten HeLa-Zellen nachgewiesen (Bhatia, V. et al. (2014). Nature. 511(7509):362-365; Ginno, P.A. et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde mittels Immunpräzipitation in vitro transkribiertes R-Schleifen-Substrat (DNA-RNA-Hybrid), aber keine doppelsträngige DNA (dsDNA) nachgewiesen (Ginno, P.A. et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Die Zielstruktur des DNA-RNA-Heteroduplex (R-Schleife) ist nicht sequenz- oder artspezifisch.
Klon S9.6 band das DNA-RNA-Heteropolymer und Poly(I)-Poly(dC) in gleichem Maß, aber 100-fach höhere Konzentrationen an Poly(A)-Poly(dT) waren erforderlich, um ein gleiches Maß an Bindung zu erreichen. Einzelsträngige DNA, doppelsträngige DNA und RNA sowie ribosomale RNA wurden von Klon S9.6 nicht gebunden (Boguslawski, S.J. et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers von 1:50 wurden mittels Immunlokalisation DNA-RNA-Hybride im Zellkern und in den Mitochondrien in mit Paraformaldehyd (4 %) fixierten und mit Triton X-100 (0,3 %) permeabilisierten HeLa-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE954MABE350MABE955
description
clone S9.6, from mouse
description
clone 1H4B6, from rat
description
clone 3D12, from rat
description
clone 3D4A12, 1 mg/mL, from rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
S9.6, monoclonal
clone
1H4B6, monoclonal
clone
3D12, monoclonal
clone
3D4A12, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ChIP: suitable, dot blot: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, ChIP: suitable (ChIP-seq)
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2bκ
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Dear Madam or Sir, we ordered this AB but are not sure if this will be delivered as dried material or as liquid. If the first: how should we dissolve this AB? We would like to use this AB in IF, in which concentration should we use this?
    1 answer
    1. The product is a prepared solution of purified mouse IgG2a? in a buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide. This product is not routinely tested for immunofluorescence, however, publications are available for use in IF. See the link below which cites a dilution factor of 1:200:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443921001708