Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AE-2, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Application:
ICC, IHC
Citations:
33
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE-2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Epitop: doppelsträngig
Zellkerne von Raji-Zellen aus Burkitt-Lymphom
Application
Anti-DNA-Antikörper, doppelsträngig, Klon AE-2 ist ein hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper für den Nachweis von DNA und wurde zur Verwendung in ICC und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunzytochemie: in Paraformaldehyd fixierte Zellpräparate
Immunhistochemie: in Paraformaldehyd fixierte Gewebeschnellschnitte
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies doppelsträngige DNA in humanen Prostata- und Mandelgewebeschnitten nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie: in Paraformaldehyd fixierte Gewebeschnellschnitte
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies doppelsträngige DNA in humanen Prostata- und Mandelgewebeschnitten nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Doppelsträngige DNA MAB1293 erzeugt ein homogenes Färbemuster im Zellkern von normalen und malignen Zellen.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Humane Mandeln
POSITIVKONTROLLE: Humane Mandeln
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c