Fortfahren mit
MABE917
Anti-DNA-G-Quadruplex-Strukturen-Antikörper, Klon BG4
clone BG4, from Escherichia coli
Synonym(e):
DNA G-quadruplex (BG4)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BG4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ELISA, ICC
Citations:
23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BG4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
G-Quadruplex-Strukturen der DNA werden mit einer Reihe von wichtigen Aspekten der Genomfunktion in Verbindung gebracht, darunter Transkription, Rekombination und Replikation. Einzelsträngige guaninreiche DNA kann stabile Sekundärstrukturen, sogenannte G-Quadruplexe (G-Tetrade oder G4), bilden, die die Methylierung an CpG-Inseln (CGIs) beeinflussen können. Die G4-Struktur ist Berichten zufolge eng mit der CGI-Hypomethylierung im humanen Genom verbunden. Vier Guaninbasen können sich durch Hoogsteen-Wasserstoffbrückenbindungen zu einer quadratischen planaren Struktur zusammenschließen, die als Guanintetrad (G-Tetrad) bezeichnet wird, und zwei oder mehr G-Tetraden können übereinander gestapelt werden, um einen G-Quadruplex zu bilden. Die Quadruplex-Struktur wird durch das Vorhandensein eines Kations, insbesondere Kalium, das sich in einem zentralen Kanal zwischen den einzelnen Tetradenpaaren befindet, weiter stabilisiert. Ein DNA-G-Tetrad kann innerhalb eines DNA-Strangs (intramolekular), zwischen zwei DNA-Strängen (bimolekular) oder zwischen vier DNA-Strängen (tetramolekular) gebildet werden. G4-DNA kann überall im Genom entstehen, wo ausreichend lange Abschnitte einzelsträngiger G-reicher DNA während der Replikation, Transkription oder Rekombination exponiert werden. Die chemische Analyse von Quadruplex-bildenden Oligonukleotiden hat eine Vielzahl dynamischer Quadruplex-Strukturen mit unterschiedlichen Stabilitäten ergeben. Die Vielfalt der G4-DNA-Strukturen macht sie zu einem attraktiven Thema in der molekularen biomedizinischen Forschung (Ref.: Mao, SQ et al., (2018). Nat. Struc. Mol. Biol. 25(10); 951-957).
Immunogen
G-Quadruplex-Oligonukleotide.
Application
Anti-DNA-G-Quadruplex-Strukturen, Klon BG4, Antikörper, Bestellnr. MABE917, ist ein hochspezifischer monoklonaler Antikörper, der auf DNA-G-Quadruplex-Strukturen abzielt und in ELISA, ChIP-seq und Immunzytochemie getestet wurde.
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden DNA-G-Quadruplex-Strukturen in Anti-DNA-G-Quadruplex-Strukturen, BG4 (mit freundlicher Genehmigung der Universität Cambridge) nachgewiesen.
ChIP-seq-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden DNA-G-Quadruplex-Strukturen in ChIP-seq-Anwendungen nachgewiesen (Hansel-Hertsch, R., et. al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden DNA-G-Quadruplex-Strukturen in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Biffi, R., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden DNA-G-Quadruplex-Strukturen in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Biffi, R., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Biochem/physiol Actions
Klon BG4 weist eine hohe Affinität für intramolekulare und intermolekulare DNA-G-Quadruplexe auf und bindet nicht nachweisbar an eine RNA-Haarnadel, einzelsträngige DNA oder doppelsträngige DNA.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Die Anti-DNA-G-Quadruplex-Strukturen, Klon-BG4-Antikörper (Bestellnr. MABE917), wurden mithilfe von SDS-PAGE aufgelöst, zu einer PVDF-Membran transferiert und mit Anti-FLAG-Epitop-Tag-Antikörper getestet (MAB3118).
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE1126MABE1785ABE1310
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
yeast, human
species reactivity
mouse, human
biological source
Escherichia coli
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
BG4, monoclonal
clone
1H6, monoclonal
clone
1B3F12/A9, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE91704054839322433
MABE917-25UL04054839420979
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this antibody bind to protein G beads? Can it be precipitated with beads coated with anti-FLAG antibodies?
    1 answer
    1. This is an engineered antibody expressed in E. coli, consisting of a single chain fragment variable fragment of human origin fused to His and FLAG tags. Binding to protein G beads has not been tested, but it is expected to bind to beads coated with anti-FLAG antibodies.
      Helpful?
  2. Is it possible to know the concentration of this antibody?
    1 answer
    1. The concentration for this product is 0.25 mg/mL.