MABC307
Anti-phospho-ULK1 (Ser 467), clone 15D12.3 Antibody
clone 15D12.3, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15D12.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgMλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer467)
Angaben zum Gen
human ... ULK1(8408)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected phospho-ULK1 (Ser467) in 10 µg of A-431 serum starved cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable