Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Basal Medium without Growth Supplement
Synoviocyte basal medium provides optimal culture conditions for cell health, data integrity and reproducibility.
Application
Synoviocyte basal medium (500 ml) has been used in the serum starvation step to perform cytokine secretion assays and tissue culture using normal primary human synovial fibroblasts (SFs) and RA SFs.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?