Merck
MAB80138
Sigma-Aldrich
Anti-humanes-Metapneumovirus-Antikörper (Klon 507)
clone 507, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
hMPV
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
507, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das humane Metapneumovirus (hMPV) gehört zur Pneumovirinae-Unterfamilie der Paramyxoviren, die erstmals 2001 in den Niederlanden anhand von pädiatrischen Atemwegsproben beschrieben wurden. Es handelt sich um ein umhülltes pleomorphes Virus mit einer einzelnen Minusstrang-RNA-Genom. Zwei Hauptserotypen wurden beschrieben: A und B. Das hMPV wurde in mehreren Studien weltweit in Proben nachgewiesen. Schätzungen zufolge haben 70 % der Kinder im Alter von 5 Jahren Antikörper gegen hMPV.
Spezifität
Erkennt das Nukleoprotein. Reagiert mit allen hMPV-Subtypen: A1, A2, B1 und B2.
Anwendung
Nachweis des humanen Metapneumovirus mittels dieses Anti-humanes-Metapneumovirus-Antikörpers (Klon 507), der für die Verwendung in ELISA, FC, IF und WB validiert wurde.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simon Loevenich et al.
Mediators of inflammation, 2019, 4964239-4964239 (2019-11-07)
Human metapneumovirus (HMPV) may cause severe respiratory disease. The early innate immune response to viruses like HMPV is characterized by induction of antiviral interferons (IFNs) and proinflammatory immune mediators that are essential in shaping adaptive immune responses. Although innate immune
Estimates of individuals exposed to human metapneumovirus in a community-based Taiwanese population in 1999.
Chung-Guei Huang,Kuo-Chien Tsao,Tzou-Yien Lin,Yhu-Chering Huang,Li-Ang Lee,Tzu-Hou Chen et al.
Archives of Virology null
Xiaoyan Li et al.
Intervirology, 58(6), 403-412 (2016-04-21)
No licensed vaccines or therapeutic agents for human metapneumovirus (hMPV) infection exist to date. We aimed to construct a multi-epitope peptide (MEP) of hMPV to show promising results for epitope-based vaccine development. Six independent algorithms were screened to predict B-cell
Youxian Li et al.
Scientific reports, 8(1), 883-883 (2018-01-19)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is associated with several allergic diseases including asthma. Two isoforms of TSLP exist in humans, a long form (lfTSLP) and a short form (sfTSLP), displaying distinct immunological functions. Recently, TSLP was found to be upregulated in
Analysis of the genomic sequence of a human metapneumovirus
van den Hoogen, Bernadette G, et al
Virology, 295, 119-132 (2002)
Questions
  1. Regarding MAB80138, anti hMPV antibody, is there any paper that was published using this antibody for Immunofluorescence? In addition was is the approximate concentration of the antibody that you will send?
    1 answer
    1. MAB80138 anti hMPV antibody was used in Immunofluorescence in the following study. A549 or WI-38 cells were fixed in PBS containing 4% paraformaldehyde for 10 minutes on ice, followed by permeabilization with 0.1% saponin for 30 minutes and blocking with PBS containing 10% fetal bovine serum and 2.5% bovine serum albumin for 60 minutes at room temperature. The primary antibody against hMPV nucleoprotein (N protein) was incubated overnight at 4°C, followed by secondary antibody GAM 647 for 30 minutes at room temperature. Nuclear staining was achieved with DAPI staining for 10 minutes. The study can be accessed at https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5772477/.
      This product is usually provided at a concentration of 1 mg/mL, and the lot-specific Certificates of Analysis can be found on the website: https://www.sigmaaldrich.com/product/Anti-Human-Metapneumovirus-Antibody-clone-507,MM_NF-MAB80138#anchor_COA