Merck
MAB8262B-5
Sigma-Aldrich
Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Typ A- und B-Stämme, Klon 133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
133-1H, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Richtet sich gegen das 47-49 kDa Fusionsprotein des RSV. Der Antikörper MAB858-1 erkennt die RSV-Stämme A und B.
Immunogen
Respiratorisches Synzytial-Virus A2
Anwendung
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Nachweis des respiratorischen Synzytial-Virus mit dem Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Typ A- und B-Stämme, Klon 133-1H, validiert für die Verwendung in IF.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin, konjugiert an Biotin. Flüssig in 0,01 M PBS, pH-Wert = 7,1, 0,1 % Natriumazid mit 15 mg/ml BSA als Stabilisator
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 ºC bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Vor Licht schützen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Megan Levy et al.
PLoS pathogens, 20(5), e1012198-e1012198 (2024-05-13)
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important viral agent of severe pediatric respiratory illness worldwide, but there is no approved pediatric vaccine. Here, we describe the development of the live-attenuated RSV vaccine candidate Min AL as well as engineered
N C Salisch et al.
NPJ vaccines, 4, 54-54 (2019-12-31)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) can cause severe respiratory disease, yet a licensed vaccine is not available. We determined the immunogenicity of two homologous and one heterologous intramuscular prime-boost vaccination regimens using replication-incompetent adenoviral vectors of human serotype 26 and 35