Merck
MAB5308
Sigma-Aldrich
Anti-BACE-Antikörper, CT, Klon 61-3E7
clone 61-3E7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
Größe auswählen
100 μG
€ 655,00
€ 655,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 655,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 655,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
61-3E7, monoclonal
Speziesreaktivität
primate, mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BACE1(23621)
Allgemeine Beschreibung
Morbus Alzheimer (AD) ist durch die progressive Bildung von unlöslichen Amyloid-Plaques im Hirn und Gefäßablagerungen aus 4-kDa-Amyloid b-Peptid (Ab) charakterisiert. Die Ab-Erzeugung wird durch die proteolytische Spaltung des Amyloid Precursor Protein (APP, Amyloid-Vorläuferprotein) am N-Terminus von Ab durch b-Sekretase eingeleitet. Das Ab-Peptid wird anschließend durch proteolytische Spaltung an seinem C-Terminus durch g-Sekretase freigesetzt. Da beide dieser Proteasen Hauptkandidaten für die therapeutische Intervention sind, wurde intensive Forschung betrieben, um diese beiden Enzyme zu identifizieren. Eine humane transmembrane Aspartat-Protease (Asp2), auch BACE genannt, wurde charakterisiert und weist alle Eigenschaften von b-Sekretase auf. Insgesamt haben vier Gruppen bestätigt, dass BACE (oder Asp2) ein überzeugender Kandidat für b-Sekretase ist.
BACE ist eine N-glykosylierte integrale Membranaspartylprotease mit einer Molekülmasse von 70 kDa. Reifes BACE wird durch eine Reihe von posttranslationalen proteolytischen Spaltungen und Glykosylierung aus der unreifen Form erzeugt. Die Sequenzanalyse zeigte, dass die unreife Form von BACE eine N-terminale Signalsequenz (Reste 1–21), gefolgt von einer großen katalytischen Domäne, eine einzelne transmembrane Domäne (Reste 461–477) und eine kurze zytoplasmatische Domäne (Reste 478–501) enthält. Die Signalsequenz (1–21) wird durch eine Signalpeptidase im endoplasmatischen Retikulum (ER) von der unreifen Form abgespaltet, wodurch proBACE-Protein (Molekülmasse 75 kDa), das an Rest 22 beginnt, erzeugt wird. Das proBACE-Protein wird durch die Abspaltung der 24 N-terminalen Reste (A.S. 22-45) modifiziert und erzeugt reifes BACE-Protein.
Spezifität
Reagiert mit BACE (beta-site APP Cleaving Enzyme). Zeigt keine Reaktivität mit BACE2 in Western Blot.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisch Peptid, das dem C-Terminus von humanem BACE entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Weisen Sie BACE mit diesem Anti-BACE-Antikörper, C-Terminus, Klon 61-3E7, der zur Verwendung in IP und WB validiert ist, nach.
Western-Blot: 1 μg/ml erkennt Pro- und reife Formen: ~ 60–75 kDa in reduzierenden Western Blots. BACE ist N-terminal glykosyliert, was den breiten Größenbereich verursacht.
Immunhistochemie an in Paraformaldehyd fixierten Geweben von Mensch, Ratte, Maus und Affe.
Immunzytochemie an Zellen, die BACE exprimieren. Fixierung mit Aceton oder Methanol bevorzugt; 4 % PFA 5′, RT gefolgt von 0,1 % Triton X-100, 1 Stunde, kann auch verwendet werden. 1:200–1:500 wird empfohlen, Optimierung erforderlich.
Immunpräzipitation:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
~ 60-75 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig. Puffer = 0,02 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sindhu Ramesh et al.
PloS one, 13(1), e0190350-e0190350 (2018-01-13)
Honokiol (poly-phenolic lignan from Magnolia grandiflora) is a Sirtuin-3 (SIRT3) activator which exhibit antioxidant activity and augment mitochondrial functions in several experimental models. Modern evidence suggests the critical role of SIRT3 in the progression of several metabolic and neurodegenerative diseases.
BACE1 and BACE2 enzymatic activities in Alzheimer's disease.
Ahmed, RR; Holler, CJ; Webb, RL; Li, F; Beckett, TL; Murphy, MP
Journal of Neurochemistry null
Li Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(44), 32050-32063 (2013-09-21)
Recent studies link synaptojanin 1 (synj1), the main phosphoinositol (4,5)-biphosphate phosphatase (PI(4,5)P2-degrading enzyme) in the brain and synapses, to Alzheimer disease. Here we report a novel mechanism by which synj1 reversely regulates cellular clearance of amyloid-β (Aβ). Genetic down-regulation of
Beta-secretase activity increases with aging in human, monkey, and mouse brain.
Fukumoto, H; Rosene, DL; Moss, MB; Raju, S; Hyman, BT; Irizarry, MC
The American Journal of Pathology null
Dynamin 1 regulates amyloid generation through modulation of BACE-1.
Zhu, L; Su, M; Lucast, L; Liu, L; Netzer, WJ; Gandy, SE; Cai, D
Testing null