Merck
PZ0262
PF-06663195
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, (4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-6-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydropyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF 06663195, PF06663195
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S[C@@H]1CF
InChI
1S/C18H18F3N3O2S/c1-9-4-15(26-24-9)14-6-12-16(7-19)27-17(22)23-18(12,8-25-14)11-3-2-10(20)5-13(11)21/h2-5,12,14,16H,6-8H2,1H3,(H2,22,23)/t12-,14+,16+,18+/m0/s1
InChI key
JIAYOIBUKDISBO-IYPIGGPWSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06663195 is a potent inhibitor of β-site amyloid precursor protein (APP) Cleaving Enzyme 1 (BACE1, β-Secretase 1).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)