Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 40 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 545,00 |
Über diesen Artikel
€ 545,00
Produktname
Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper, Klon 2/40/15, clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2/40/15, monoclonal
species reactivity
chicken, bovine, rat, quail
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Th(25085)
General description
Immunogen
Application
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Neurowissenschaft
1:100–1:500. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Immunhistochemie eingesetzt.
Western Blot:
1:1.000–1:2.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Positivkontrolle: Gehirn (Sympathikusendigung) und Nebennierengewebe
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge wies Tyrosinhydroxylase in 10 μg PC12-Lysat nach.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source sheep |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information rat ... Th(25085) | Gene Information rat ... Th(25085) | Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... TH(7054) |
| clone 2/40/15, monoclonal | clone polyclonal | clone TH-2, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity chicken, bovine, rat, quail | species reactivity rat | species reactivity rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse | species reactivity rat, mouse |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells. | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper, Klon 2/40/15
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB5280 | 04053252398896 |