MAB3502-I
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 2E2
culture supernatant, clone 2E2, from mouse
Synonym(e):
Angiotensin-converting enzyme, ACE, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, CD143
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected rat Angiotensin Converting Enzyme in WB.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rat Angiotensin Converting Enzyme
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable