Fortfahren mit
MAB3430
Anti-Desmin-Antikörper, Klon DE-B-5
clone DE-B-5, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DE-B-5, monoclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
30
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1178
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
DE-B-5, monoclonal
species reactivity
mouse, frog, pig, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DES(1674)
Immunogen
Gereinigtes Desmin.
Application
Anti-Desmin-Antikörper, Klon DE-B-5, ist zur Verwendung in WB, IH, IH(P), IH(P) für den Nachweis von Desmin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemie: (5 μg/ml) Immunhistochemie: (5 μg/ml) Siehe IHC2011-6 für vorverdünnte und detaillierte Paraffinprotokolle.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhisto-/zytochemie-Protokolle
Ideale Proben werden aus Gefrierschnitten von schockgefrorenen Gewebeproben gewonnen. Die gefrorenen Schnitte werden an der Luft getrocknet und dann 10 Minuten lang mit Aceton bei –20 °C fixiert. Überschüssiges Aceton lässt man bei 15–25 °C verdampfen. In Alkohol fixiertes und in Paraffin eingebettetes Material kann ebenfalls verwendet werden (2). Durch die Fixierung mit Formaldehyd wird die Intensität der Färbung je nach den Bedingungen, unter denen sie durchgeführt wird, verringert oder aufgehoben. Andere Fixierungsbedingungen müssen zunächst vom Forschenden getestet werden.
Es ist vorteilhaft, unspezifische Bindungsstellen zu blockieren, indem die Schnitte 20–30 Minuten lang bei 15–25 °C mit fötalem Kälberserum bedeckt werden. Überschüssiges fötales Kälberserum wird vor dem Auftragen der Antikörperlösung durch Dekantieren entfernt.
Zytozentrifugenpräparate von Einzelzellen oder Zellausstrichen werden ebenfalls in Aceton fixiert. Diese Präparate sollten jedoch nicht an der Luft getrocknet werden. Stattdessen wird das überschüssige Aceton durch kurzes Waschen in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) entfernt.
Die weitere Behandlung ist dann wie folgt:
• Das Präparat mit 10–20 μl Antikörperlösung bedecken und in einer feuchten Kammer bei 37 °C 1 Stunde lang inkubieren.
• Den Objektträger kurz in PBS tauchen und dann 3 × 3 Minuten lang in PBS waschen (jeweils in einem frischen PBS-Bad).
• Die Ränder des Präparats trockenwischen und das Präparat mit 10–20 μl einer Anti-Maus-Ig-FITC- oder Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Lösung bedecken und 1 Stunde lang bei 37 °C in einer feuchten Kammer inkubieren lassen.
• Den Objektträger wie oben beschrieben waschen.
Das Präparat darf bei keinem der Schritte austrocknen.
Bei Verwendung einer indirekten Immunfluoreszenztechnik sollte das Präparat mit einem geeigneten Einbettungsmedium (z. B. Moviol, Hoechst) bedeckt und unter dem Fluoreszenzmikroskop untersucht werden. Wurde ein POD-Konjugat als Sekundärantikörper verwendet, sollte das Präparat mit einer Substratlösung (siehe unten) bedeckt und bei 15–25 °C inkubiert werden, bis sich eine deutlich sichtbare rotbraune Farbe entwickelt. Eine Negativkontrolle (z. B. nur der Sekundärantikörper) sollte während dieser Inkubationszeit in ihrer Farbe unverändert bleiben. Anschließend wird das Substrat mit PBS abgewaschen und das Präparat, falls gewünscht, etwa 1 Minute lang mit Hämalaun angefärbt. Die Hämalaunlösung wird mit PBS abgewaschen; das Präparat wird eingebettet und untersucht.
Substratlösungen:
Aminoethyl-Carbazol: 2 mg 3-Amino-9-ethylcarbazol werden in 1,2 ml Dimethylsulfoxid gelöst und mit 28,8 ml 50 mM Tris-HCI, pH-Wert 7,3 sowie 20 μl 3%igem H₂O₂ (w/v) versetzt. Lösung täglich frisch herstellen. Diaminobenzidin: 25 mg 3,3′-Diaminobenzidin werden in 50 ml 50 mM Tris-HCI, pH-Wert 7,3, gelöst und mit 40 μl 3%igem H₂O₂ (w/v) versetzt. Lösung täglich frisch herstellen.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit Desmin von Mensch, Schwein, Ratte und Kröte. In Gewebeschnitten wird dieser Antikörper zum Anfärben von Skelett-, Herz- und Eingeweide- sowie einige glatte Gefäßmuskelzellen verwendet. Zelllinien wie RD (ATCC CCL 136) und Hamster BHK-21 sind positiv (Debus et al., 1983).
Physical form
Flüssigkeit in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid, pH-Wert 7,6.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Antikörper bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Empfangsdatum haltbar. NICHT EINFRIEREN.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1:1.000-Verdünnung
Other Notes
Ersetzt: 04-585
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4500642SAB2100564SAB4200707
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... DES(1674)
Gene Information
human ... DES(1674)
Gene Information
human ... DES(1674)
Gene Information
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
mouse, frog, pig, rat, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
guinea pig, rabbit, dog, mouse, rat, human, horse, bovine
species reactivity
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
clone
DE-B-5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
DE-U-10, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c