Fortfahren mit
AB907
Anti-Desmin-Antikörper
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
22
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1178
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DES(1674)
Immunogen
Aufgereinigtes Desmin aus dem Muskelmagen des Huhns, isoliert mittels modifiziertem Verfahren nach Geisler et al. [J. Biol Chem. (1980). 111:425-433].
Application
Der Anti-Desmin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Desmin zur Verwendung in WB und IH(P).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Indirekte Immunfluoreszenz an formalinfixierten, paraffineingebetteten Schnitten menschlicher Darmschnitte: 1:10–1:20.
Immunblotting
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Desmin. Reagiert spezifisch mit Desmin in kultivierten Zellen oder Gewebepräparaten von Huhn, Mensch, Rind und Maus. AB907 färbt im Immunoblot spezifisch die breite Desminbande bei einem Molekulargewicht von 50–55 kD.
Physical form
Kaninchen-Antiserum. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: 04-585
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3430SAB2500306D8281
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
whole antiserum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
UniProt accession no.
P17661
UniProt accession no.
P17661
UniProt accession no.
P17661
UniProt accession no.
P17661
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yee Kit Tai et al.
Cells, 13(5) (2024-03-13)
Briefly (10 min) exposing C2C12 myotubes to low amplitude (1.5 mT) pulsed electromagnetic fields (PEMFs) generated a conditioned media (pCM) that was capable of mitigating breast cancer cell growth, migration, and invasiveness in vitro, whereas the conditioned media harvested from
Federica Maione et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1267, 349-365 (2015-02-01)
Angiogenesis, the formation of neo-vessels, is one of the most important hallmarks of cancer. Tumor vasculature presents structural abnormalities such as dilatation of vessel diameter and hyper-branched and twisted pattern. A promising strategy in anticancer therapy to overcome the resistance
Richard L Benton et al.
The Journal of comparative neurology, 507(1), 1031-1052 (2007-12-20)
After traumatic spinal cord injury (SCI), disruption and plasticity of the microvasculature within injured spinal tissue contribute to the pathological cascades associated with the evolution of both primary and secondary injury. Conversely, preserved vascular function most likely results in tissue
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB90704053252508479