Wichtige Dokumente
MAB3420A4
Sigma-Aldrich
Anti-Tau-1-Antikörper, Klon PC1C6, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Größe auswählen
100 μL
€ 557,00
€ 557,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 557,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 557,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC1C6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Tau, ein Mikrotubuli-bindendes Protein, das zur Stabilisierung von Mikrotubuli in wachsenden Axonen dient, ist in gepaarten helikalen Filamenten (PHF) hyperphosphoryliert, der faserigen Hauptkomponente von neurofibrillären Läsionen, die mit der Alzheimer-Krankheit assoziiert werden. Es wird angenommen, dass die Hyperphosphorylierung von Tau das entscheidende Ereignis ist, das zur Bildung von PHF führt. Es wurden sechs Tau-Protein-Isoformen identifiziert, die alle von der Glykogensynthase-Kinase 3 (GSK 3) phosphoryliert werden. Zelluläre und subzelluläre Lokalisierung: In situ hat Anti-Tau-1 eine ausgeprägte Spezifität für die Axone von Neuronen. Der Antikörper färbt weder die Zellkörper oder Dendriten von Neuronen noch andere Zelltypen (4). Diese intrazelluläre In-vivo-Spezifität wird jedoch in der Kultur nicht beibehalten: Anti-Tau-1 färbt das Axon, die Zellkörper und die Dendriten von in Kultur gezüchteten Hippocampus-Neuronen der Ratte (5). Ursprünglich wurde angenommen, dass die Spezifität von Anti-Tau-1 auf die Expression von Tau in Axonen beschränkt ist. Spätere Studien zeigten, dass diese Spezifität vom Phosphorylierungszustand abhängt. In dephosphorylierten Proben (Proben, die mit alkalischer Phosphatase behandelt wurden) färbt Anti-Tau-1 Astrozyten, perineuronale Gliazellen und die Axone, Zellkörper und Dendriten von Neuronen, während Anti-Tau-1 in unbehandelten Proben nur die Axone färbt (6). (Das von Anti-Tau-1 erkannte Epitop befindet sich wahrscheinlich an oder in der Nähe einer phosphorylierten Stelle.)
Spezifität
Dieser Antikörper bindet an alle bekannten elektrophoretischen Spezies von Tau in Hirngewebe von Mensch, Ratte und Rind (eindimensionales SDS-PAGE).
Immunogen
Aufgereinigte denaturierte Rindermikrotubuli-assoziierte Proteine.
Anwendung
Dieser Anti-Tau-1-Antikörper, Klon PC1C6, Alexa Fluor 488-Konjugat, ist für die Verwendung in IC, IH zum Nachweis von Tau-1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Hirngewebe adulter Mäuse beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:100 dieses Antikörpers wurde Tau-1 in Hirngewebe adulter Mäuse nachgewiesen.
Zielbeschreibung
79 kDa berechnet. Uniprot beschreibt Isoformen von 33 bis 81 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an Biotin in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe adulter Mäuse
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regulation of axon growth by the JIP1-AKT axis.
Dajas-Bailador, F; Bantounas, I; Jones, EV; Whitmarsh, AJ
Journal of Cell Science null
Neuroprotection and axon regeneration by novel low-molecular-weight compounds through the modification of DOCK3 conformation.
Namekata, et al.
Cell death discovery, 9, 166-166 (2023)
Dongdong Zhang et al.
Nature neuroscience, 27(2), 232-248 (2024-01-04)
Neurovascular coupling (NVC) is important for brain function and its dysfunction underlies many neuropathologies. Although cell-type specificity has been implicated in NVC, how active neural information is conveyed to the targeted arterioles in the brain remains poorly understood. Here, using